Key Documents
258180
Sigma-Aldrich
Ethoxydimethylvinylsilane
98%
동의어(들):
Dimethylethoxyvinylsilane, Dimethylvinylethoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OSi(CH3)2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.26
Beilstein:
1743477
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](C)(C)C=C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)