주요 문서
257818
Sigma-Aldrich
3-Phenoxy-1,2-propanediol
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5OCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
95%
bp
315 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)COc1ccccc1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)