주요 문서
256293
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
99%
동의어(들):
(S)-(+)-α-Tetralol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
Beilstein:
2208779
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]17/D +32°, c = 2.5 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
bp
92 °C/1.8 mmHg (lit.)
mp
39-40 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
InChI key
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
유전자 정보
일반 설명
Chiral building block.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)