주요 문서
256285
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
99%
동의어(들):
(R)-(−)-α-Tetralol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
Beilstein:
4350913
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]17/D −32°, c = 2.5 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
bp
140 °C/17 mmHg (lit.)
mp
39-40 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m1/s1
InChI key
JAAJQSRLGAYGKZ-SNVBAGLBSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chiral building block.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high