주요 문서
256013
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)cyclopropyl phenyl sulfide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18SSi
CAS Number:
Molecular Weight:
222.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
C[Si](C)(C)C1(CC1)Sc2ccccc2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)