Key Documents
255726
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxide
99.998%
동의어(들):
Ferric oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Fe2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
159.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
99.998%
SMILES string
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChI key
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)