주요 문서
254649
Sigma-Aldrich
N-[(Trimethylsilyl)methyl]urea
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCH2NHCONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.26
Beilstein:
2038869
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)CNC(N)=O
InChI
1S/C5H14N2OSi/c1-9(2,3)4-7-5(6)8/h4H2,1-3H3,(H3,6,7,8)
InChI key
HWXJDLBJPSCNJL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)