추천 제품
vapor density
>1 (vs air)
분석
97%
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
density
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(Cl)CBr
InChI
1S/C3H8BrClSi/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
InChI key
CAURZYXCQQWBJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
105.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
41 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter