주요 문서
254436
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
95%
동의어(들):
(Chloromethyl)trichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2SiCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
183.92
Beilstein:
1811640
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
density
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC[Si](Cl)(Cl)Cl
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
156.2 °F
Flash Point (°C)
69 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)