Key Documents
252468
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6G tetrafluoroborate
Dye content 99 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H30N2O3 · HBF4
CAS Number:
Molecular Weight:
530.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 99%
mp
264-266 °C (lit.)
λmax
528 nm
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable as a laser dye
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)