Key Documents
251895
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
179.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(OC)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-7-3-4-9(13-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChI key
XNQBFHMCUNRKPM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)