Key Documents
250848
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate
technical grade, 85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4SO2NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
217.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
85%
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
121 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.457 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
InChI key
JGHDVROWMPBQSR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)