Key Documents
250341
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-phenoxyphenyl ketone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5OC6H4COC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
254.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
99%
bp
175 °C/3 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)