주요 문서
250058
Sigma-Aldrich
4,5,6,7-Tetrachlorofluorescein
Dye content 90 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H8Cl4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
470.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 90%
λmax
496 nm
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)