주요 문서
249238
Sigma-Aldrich
cis-9-Heneicosene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)10CH=CH(CH2)7CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
294.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)