농도
0.5 M in methanol
density
0.849 g/mL at 25 °C
SMILES string
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
InChI key
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged in Sure/Seal™ bottles