주요 문서
248274
Sigma-Aldrich
Glyoxal dithiosemicarbazone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8N6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
204.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
NC(=S)N\N=C\C=N\NC(N)=S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)