주요 문서
247839
Sigma-Aldrich
DL-Carnitinamide hydrochloride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H17ClN2O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
233.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
SMILES string
Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(N)=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)