주요 문서
247723
Sigma-Aldrich
4-[(1-Methyl-4(1H)-pyridinylidene)ethylidene]-2,5-cyclohexadien-1-one hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H13NO · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
211.26 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
233-238 °C (lit.)
λmax
443 nm
SMILES string
[H]O[H].CN1C=C\C(C=C1)=C\C=C2\C=CC(=O)C=C2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)