주요 문서
247448
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzeneseleninic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4Se(O)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
223.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
183-186 °C (lit.)
SMILES string
O[Se](=O)c1ccc(Cl)cc1
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)