주요 문서
247308
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyronitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
83.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +31°, neat
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
nitrile
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI key
RCEJCSULJQNRQQ-YFKPBYRVSA-N
애플리케이션
Chiral building block
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
75.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
24 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)