주요 문서
246670
Sigma-Aldrich
4′-Amino-N-methylacetanilide
technical grade, 95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
Grade
technical grade
분석
95%
SMILES string
CN(C(C)=O)c1ccc(N)cc1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)