Key Documents
246190
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridanone
97%
동의어(들):
1,3,4,10-Tetrahydro-9(2H)-acridinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
SMILES string
O=C1C2=C(CCCC2)Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H13NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H,14,15)
InChI key
CVEXTAUZJWYDJX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)