Key Documents
245836
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one
99%
동의어(들):
1,2-Diphenylvinylene carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
238.24
Beilstein:
1114120
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
solid
mp
71-75 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-15-17-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
SROHGOJDCAODGI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one may be used in chemical synthesis studies.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable