Key Documents
245437
Sigma-Aldrich
α-(Cyanoimino)-3,4-dichlorophenethylamine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH2C(=NCN)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
형태
solid
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
N\C(Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)=N/C#N
InChI
1S/C9H7Cl2N3/c10-7-2-1-6(3-8(7)11)4-9(13)14-5-12/h1-3H,4H2,(H2,13,14)
InChI key
FPJZOLMBOBRFFS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)