주요 문서
245410
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furanacrylic N-(5-nitro-2-furfurylidene)hydrazide
technical grade, 85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8N4O7
CAS Number:
Molecular Weight:
320.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
technical grade
분석
85%
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O)o1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)