주요 문서
245224
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO3SC6H4CO2H · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
202.18 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
SMILES string
O.OC(=O)c1ccccc1S(O)(=O)=O
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)