주요 문서
245216
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7ClO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
234.66
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
90%
InChI
1S/C8H7ClO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)