문서
244368
Sigma-Aldrich
2-Butyn-1-al diethyl acetal
98%
동의어(들):
1,1-Diethoxy-2-butyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C≡CCH(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(OCC)C#CC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter