주요 문서
244287
Sigma-Aldrich
2,2,2-Tribromoethyl dichlorophosphate
97%
동의어(들):
2,2,2-Tribromoethyl phosphorodichloridate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CBr3CH2OP(O)Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
399.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
90-92 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES string
ClP(Cl)(=O)OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br3Cl2O2P/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2
InChI key
RGBNHRWLNSWPPI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reagent for oligonucleotide and oligodeoxynucleotide synthesis.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)