주요 문서
244198
Sigma-Aldrich
1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
동의어(들):
TPSNI
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24N4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
380.46
Beilstein:
585765
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)16(15(8-13)12(5)6)26(24,25)20-9-18-17(19-20)21(22)23/h7-12H,1-6H3
InChI key
XJBNCASBZVSLGO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Coupling reagent for oligonucleotide synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)