주요 문서
244031
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
<10 μm, Black
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NiO
CAS Number:
Molecular Weight:
74.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
구성
Ni, 76-77%
입자 크기
<10 μm
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
호환 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)