Key Documents
242152
Sigma-Aldrich
Tetrahydropapaveroline hydrobromide
98%
동의어(들):
Norlaudanosoline hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H17NO4 · HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
368.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
277 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)