주요 문서
239585
Sigma-Aldrich
1,2-Diaminopropane
≥99%
동의어(들):
1,2-Propanediamine, Propylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(NH2)CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
74.12
Beilstein:
605274
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
14 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
680 °F
expl. lim.
11.1 %
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(N)CN
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
InChI key
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)