주요 문서
238805
Sigma-Aldrich
2,4-Diethyl-2,6-heptadienal, mixture of isomers
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2CH(C2H5)CH=C(C2H5)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
166.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
90%
refractive index
n20/D 1.4676 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(CC=C)\C=C(/CC)C=O
InChI
1S/C11H18O/c1-4-7-10(5-2)8-11(6-3)9-12/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/b11-8+
InChI key
QAFGEOHWEQLURJ-DHZHZOJOSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)