Key Documents
238015
Sigma-Aldrich
Chromium(II) acetate, dimer monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3CO2)2Cr·H2O]2
CAS Number:
Molecular Weight:
376.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: chromium
SMILES string
O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Cr.H2O/c4*1-2(3)4;;;/h4*1H3,(H,3,4);;;1H2/q;;;;2*+2;/p-4
InChI key
FZQQGORSNJYWHB-UHFFFAOYSA-J
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)