주요 문서
237299
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Gd
≥99%
동의어(들):
Gadolinium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Gd(tmhd)3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Gd(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
707.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥99%
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C1=[O][Gd]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)