주요 문서
237167
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachloropalladate(II) hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Li2PdCl4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
262.11 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder and chunks
농도
≤39.2% Pd (gravimetric)
≤52.3% (chlorine basis (silver nitrate titration))
SMILES string
[Li+].[Li+].O.Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.H2O.Pd/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
InChI key
DPOUIQUPOAWKJL-UHFFFAOYSA-J
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)