Key Documents
237000
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
99.9 atom % D
동의어(들):
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CO2D
CAS Number:
Molecular Weight:
64.08
Beilstein:
1748971
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
동위원소 순도
99.9 atom % D
분석
≥99.00%
형태
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %
포장
pk of 10 × 0.5 mL
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.0500% water
water
refractive index
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)