주요 문서
236675
Sigma-Aldrich
1,4,4a,9a-Tetrahydroanthraquinone
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
Grade
technical grade
분석
90%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C2CC=CCC2C(=O)c3ccccc13
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)