주요 문서
235326
Sigma-Aldrich
Vinyl crotonate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCO2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
98%
포함
100 ppm hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C(=O)OC=C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)