주요 문서
234680
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid
99%
동의어(들):
Lignoceric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)22COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
368.64
Beilstein:
1728237
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
bp
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp
75-83 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)