Key Documents
234656
Sigma-Aldrich
Fast Garnet GBC sulfate salt
purified, Dye content 75 %
동의어(들):
2-Methyl-4-([2-methylphenyl]azo)benzenediazonium salt, 4-Amino-2′,3-dimethylazobenzene diazotated, Azoic Diazo No. 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14N4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
334.35
색상 지수 번호:
37210
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, 75%
λmax
360 nm
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)