주요 문서
234605
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl acetate
98%
동의어(들):
β-Naphthyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C10H7
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
Beilstein:
1868291
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
라벨링 범위
<0.2% free naphthol
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
InChI key
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)