주요 문서
234540
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
97%
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
253-255 °C (lit.)
density
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(O)c1ccccc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)