주요 문서
234060
Sigma-Aldrich
Chromoxane Cyanine R
Dye content 40 %
동의어(들):
Eriochrome® Cyanine R, Eriochrome® Cyanine RC, Eriochrome® cyanine R, Mordant Blue 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H15Na3O9S
CAS Number:
Molecular Weight:
536.39
색상 지수 번호:
43820
Beilstein:
3873874
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, 40%
λmax
512 nm
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
법적 정보
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)