문서
232866
Sigma-Aldrich
1-(3-Hydroxyphenyl)urea
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4NHCONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)Nc1cccc(O)c1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable