문서
232815
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
96%
동의어(들):
2,4-Dihydroxybenzoic ethanolamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)2C6H3CONHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
197.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES string
OCCNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H11NO4/c11-4-3-10-9(14)7-2-1-6(12)5-8(7)13/h1-2,5,11-13H,3-4H2,(H,10,14)
InChI key
HHSJOVPBCHTADG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable