Key Documents
232556
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9BClF4NO
CAS Number:
Molecular Weight:
269.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
187-190 °C (lit.)
SMILES string
[F-].FB(F)F.CC[n+]1c(Cl)oc2ccccc12
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)