문서
232076
Sigma-Aldrich
Molybdenum(II) acetate dimer
98%
동의어(들):
Di-molybdenum tetraacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mo2(OCOCH3)4
CAS Number:
Molecular Weight:
428.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
needles
반응 적합성
core: molybdenum
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[Mo]OC(C)=O.CC(=O)O[Mo]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Mo/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
DOOLFANBWPPEGQ-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.